Learn More
Isocyanate de 4-n-butylphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382367
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
Code produit. 11382367
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09957.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 69342-47-8 | C11H13NO | 175.231 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69342-47-8
Formule moléculaire C11H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.231
Numéro MDL MFCD00013882
Clé InChI LJJRXPXDTAUVQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-butylphenyl isocyanate, 4-n-butylphenyl isocyanate, benzene, 1-butyl-4-isocyanato, benzene,1-butyl-4-isocyanato, 4-butylbenzenisocyanate, 4-butylphenylisocyanate, acmc-209o7f, 1-butyl-4-isocyanato-benzene, 4-n-butyl phenyl isocyanate
CID PubChem 2796313
Nom IUPAC 1-butyl-4-isocyanatobenzène
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Butylphenyl isocyanate
Densité 0.992
Point d’ébullition 107°C to 108°C (3 mmHg)
Point d’éclair 108°C (226°F)
Indice de réfraction 1.5165
Quantité 25 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 390859
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 175.23
Pourcentage de pureté 98%