Learn More
4-méthoxyphénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
21.11€ - 112.56€
Identifiants chimiques
CAS | 150-76-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 124.14 |
Numéro MDL | MFCD00002332 |
Clé InChI | NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolumAfficher plus |
CID PubChem | 9015 |
ChEBI | CHEBI:69441 |
Nom IUPAC | 4-methoxyphenol |
SMILES | COC1=CC=C(O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11472617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14845.18 |
50 g |
21.11€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11482617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14845.30 |
250 g |
40.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11462617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14845.0B |
1000 g |
112.56€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Methoxyphenol is an active ingredient and used in dermatology. It is employed as a pharmaceutical drug in skin depigmentation. It is used as polymerization inhibitors. For example, in the radical polymerization of acryaltes and styrene monomers. It is also used as an intermediate in the preparationagrochemicals, liquid crystals. It acts as a stabilizer for the formulation of inks, toners and adhesives. It is mainly used as an additive for textile and leather industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-méthoxyphénol est un ingrédient actif et utilisé en dermatologie. Il est utilisé comme médicament pharmaceutique dans la dépigmentation cutanée. Il est utilisé comme inhibiteurs de polymérisation. Par exemple, dans la polymérisation radicalaire des acrylates et des monomères de styrène. Il est également utilisé comme intermédiaire dans les produits agrochimiques de préparation, cristaux liquides. Il agit comme un stabilisateur pour la formulation dʼencres, de toners et dʼadhésifs. Il est principalement utilisé comme additif pour les industries du textile et du cuir.
Solubilité
Soluble dans lʼacétone, lʼacétate dʼéthyle, lʼéthanol, lʼéther, le benzène et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Maintenir le récipient bien fermé. Incompatible avec les halogènes et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
150-76-5 | |
124.14 | |
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N | |
9015 | |
4-methoxyphenol |
C7H8O2 | |
MFCD00002332 | |
mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolumAfficher plus | |
CHEBI:69441 | |
COC1=CC=C(O)C=C1 |
Spécification
4-Methoxyphenol | |
55°C to 58°C | |
243°C to 246°C | |
C7H8O2 | |
507924 | |
Soluble in acetone,ethyl acetate,ethanol,ether,benzene and carbon tetrachloride. | |
COC1=CC=C(O)C=C1 | |
124.14 | |
CHEBI:69441 | |
≥98% |
150-76-5 | |
1.55 | |
132°C (269°F) | |
MFCD00002332 | |
mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum | |
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N | |
4-methoxyphenol | |
9015 | |
124.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H319-H317
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280-P281-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317-H319-H361d-H373-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 205-769-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SL7700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.