Learn More
4’-isobutylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
57.08€ - 226.13€
Identifiants chimiques
CAS 38861-78-8
Formule moléculaire C12H16O
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Clé InChI KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
CID PubChem 93214
Nom IUPAC 1-[4-(2-méthylpropyl)phényl]éthanone
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
13439086
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
448820500
50 g
57.08€
50g
13498628
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
448822500
250 g
226.13€
250g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
38861-78-8
176.26
4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
1-[4-(2-méthylpropyl)phényl]éthanone
C12H16O
KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
93214
CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Spécification
4'-Isobutylacetophenone
0.9600g/mL
54°C
Flacon en verre
(CH3)2CHCH2C6H4COCH3
4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
176.26
176.26
38861-78-8
107.0°C (2.0 mmHg)
96% min. (GC)
C12H16O
0.96
KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
1-[4-(2-méthylpropyl)phényl]éthanone
93214
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeur inflammables.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 254-159-8
Identifiant produit
  • 4'-Isobutylacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.