Learn More
4’-isobutylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13498628
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38861-78-8
Formule moléculaire C12H16O
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Clé InChI KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
CID PubChem 93214
Nom IUPAC 1-[4-(2-méthylpropyl)phényl]éthanone
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Isobutylacetophenone
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 107.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 54°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2C6H4COCH3
Quantité 250 g
Gravité spécifique 0.96
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Isobutylacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.