Learn More
4-chloroquinoléine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
99.90€ - 379.00€
Identifiants chimiques
CAS 611-35-8
Formule moléculaire C9H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 163.60
Numéro MDL MFCD00006773
Clé InChI KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 4-chloro, 4-chloro-quinoline, ccris 3979, 4-chioroquinoline, acmc-209mpi, 4-chloroquinoline, ksc354e5n, 4-chloroquinoline 1g, kndofjfshzckgt-uhfffaoysa
CID PubChem 69140
Nom IUPAC 4-chloroquinoline
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15453248
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56721.03
1 g
99.90€
1g
15463248
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56721.06
5 g
379.00€
5g
Description
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Partiellement solubles dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
Spécification
Identifiants chimiques
611-35-8
163.60
KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
69140
ClC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
C9H6ClN
MFCD00006773
quinoline, 4-chloro, 4-chloro-quinoline, ccris 3979, 4-chioroquinoline, acmc-209mpi, 4-chloroquinoline, ksc354e5n, 4-chloroquinoline 1g, kndofjfshzckgt-uhfffaoysa
4-chloroquinoline
Spécification
4-Chloroquinoline
28°C to 31°C
260°C to 261°C
C9H6ClN
114721
Partly soluble in water.
ClC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
163.60
163.6
611-35-8
1.25
113°C (235°F)
MFCD00006773
quinoline, 4-chloro, 4-chloro-quinoline, ccris 3979, 4-chioroquinoline, acmc-209mpi, 4-chloroquinoline, ksc354e5n, 4-chloroquinoline 1g, kndofjfshzckgt-uhfffaoysa
KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
4-chloroquinoline
69140
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 210-267-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante