Learn More
4-chloroquinoléine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Partiellement solubles dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Partiellement solubles dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Chloroquinoline |
Point de fusion | 28°C to 31°C |
Densité | 1.25 |
Point d’ébullition | 260°C to 261°C |
Point d’éclair | 113°C (235°F) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 114721 |
Informations sur la solubilité | Partly soluble in water. |
Poids de la formule | 163.6 |
Pourcentage de pureté | 99% |