Learn More
4-bromoheptane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
52.06€ - 163.82€
Identifiants chimiques
CAS 998-93-6
Formule moléculaire C7H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 179.10
Numéro MDL MFCD00039182
Clé InChI BNUTXEKPXPZAIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptane, 4-bromo, 4-bromo-heptane, acmc-20ammr, 4-bromoheptane 5g
CID PubChem 70460
Nom IUPAC 4-bromoheptane
SMILES CCCC(Br)CCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11381717
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04807.06
5 g
52.06€
5g
11391717
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04807.14
25 g
163.82€
25g
Description
Description
4-Bromoheptane is used in the preparation of 4-nitro-heptane by reacting with sodium nitrite as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromoheptane sert à la préparation du 4-nitro-heptane en réagissant avec le nitrite de sodium comme réactif.
Solubilité
Miscible avec le tétrachlorure de carbone, le chloroforme et le benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
998-93-6
179.10
BNUTXEKPXPZAIT-UHFFFAOYSA-N
70460
CCCC(Br)CCC
C7H15Br
MFCD00039182
heptane, 4-bromo, 4-bromo-heptane, acmc-20ammr, 4-bromoheptane 5g
4-bromoheptane
Spécification
4-Bromoheptane
1.14
40°C (104°F)
1.45
UN1993
heptane, 4-bromo, 4-bromo-heptane, acmc-20ammr, 4-bromoheptane 5g
BNUTXEKPXPZAIT-UHFFFAOYSA-N
4-bromoheptane
70460
97%
998-93-6
60°C to 62°C (18 mmHg)
C7H15Br
MFCD00039182
1697144
Miscible with carbon tetrachloride,chloroform and benzene. Immiscible with water.
CCCC(Br)CCC
179.10
179.11
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-653-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante