Learn More
4-bromoheptane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381717
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
4-Bromoheptane is used in the preparation of 4-nitro-heptane by reacting with sodium nitrite as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromoheptane sert à la préparation du 4-nitro-heptane en réagissant avec le nitrite de sodium comme réactif.
Solubilité
Miscible avec le tétrachlorure de carbone, le chloroforme et le benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 998-93-6
Formule moléculaire C7H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 179.10
Numéro MDL MFCD00039182
Clé InChI BNUTXEKPXPZAIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptane, 4-bromo, 4-bromo-heptane, acmc-20ammr, 4-bromoheptane 5g
CID PubChem 70460
Nom IUPAC 4-bromoheptane
SMILES CCCC(Br)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoheptane
Densité 1.14
Point d’ébullition 60°C to 62°C (18 mmHg)
Point d’éclair 40°C (104°F)
Indice de réfraction 1.45
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1697144
Informations sur la solubilité Miscible with carbon tetrachloride,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Poids de la formule 179.11
Pourcentage de pureté 97%