Learn More
4-bromobutyronitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
41.71€ - 605.01€
Identifiants chimiques
CAS | 5332-06-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.00 |
Numéro MDL | MFCD00001971 |
Clé InChI | CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanide |
CID PubChem | 21412 |
Nom IUPAC | 4-bromobutanenitrile |
SMILES | C(CC#N)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11413434
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10674.09 |
10 g |
41.71€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423434
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10674.18 |
50 g |
135.68€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433434
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10674.30 |
250 g |
605.01€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-bromobutyronitrile is used as a precursor for the preparation of cylopropyl cyanide. Its derivative, 4-Bromo-2,2-Diphenyl Butyronitrile is used as an intermediate for loperamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-bromobutyronitrile est utilisé comme précurseur pour la préparation du cyanure de cylopropyle. Son dérivé, le 4-bromo-2,2-diphényl butyronitrile, est utilisé comme intermédiaire pour le lopéramide.
Solubilité
Miscible au toluène et au benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs puissants.
Identifiants chimiques
5332-06-9 | |
148.00 | |
CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N | |
21412 | |
C(CC#N)CBr |
C4H6BrN | |
MFCD00001971 | |
4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanide | |
4-bromobutanenitrile |
Spécification
4-Bromobutyronitrile | |
1.491 | |
103°C (217°F) | |
C4H6BrN | |
MFCD00001971 | |
956577 | |
Miscible with toluene and benzene. Immiscible with water. | |
C(CC#N)CBr | |
148.00 | |
148.01 |
5332-06-9 | |
204°C to 206°C | |
Odorless | |
1.478 | |
UN3276 | |
4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanide | |
CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromobutanenitrile | |
21412 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H332-H315-H319
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, LIQUIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 226-236-6
missing translation for 'rtecsNumber' : ET8925000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2°C à 8°C
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .