Learn More
4-bromobutyronitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433434
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
4-bromobutyronitrile is used as a precursor for the preparation of cylopropyl cyanide. Its derivative, 4-Bromo-2,2-Diphenyl Butyronitrile is used as an intermediate for loperamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromobutyronitrile est utilisé comme précurseur pour la préparation du cyanure de cylopropyle. Son dérivé, le 4-bromo-2,2-diphényl butyronitrile, est utilisé comme intermédiaire pour le lopéramide.
Solubilité
Miscible au toluène et au benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5332-06-9
Formule moléculaire C4H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 148.00
Numéro MDL MFCD00001971
Clé InChI CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanide
CID PubChem 21412
Nom IUPAC 4-bromobutanenitrile
SMILES C(CC#N)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobutyronitrile
Densité 1.491
Point d’ébullition 204°C to 206°C
Point d’éclair 103°C (217°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.478
Quantité 250 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 956577
Informations sur la solubilité Miscible with toluene and benzene. Immiscible with water.
Poids de la formule 148.01
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .