Learn More
Chlorure de 4-biphénylcarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Biphenylcarbonyl chloride |
Note relative au nom | 98% |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 110°C to 114°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | C6H5C6H4COCl |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0150421 | Certificat d’analyse | 06/05/2024 | 171250100,171250500 |
Sécurité et traitement
- 4-Biphenylcarbonyl chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.