Learn More
Chlorure de biphényle-4-carbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11401708
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11401708
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13956.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14002-51-8 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
Biphenyl-4-carbonyl chloride was used in the preparation of a novel thiourea compound, N-(6-methyl pyridin-2-yl-carbamothioyl)biphenyl-4-carboxamide. It was also used in the preparation of 5-CF3-oxazole analog, 2-{4-[2-(2-biphenyl-4-yl-5-trifluoromethyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenoxy}-2-methyl-propionic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de biphényl-4-carbonyle a été utilisé dans la préparation d’un nouveau composé thiourée, le N-(6-méthyl pyridine-2-yl-carbamothioyl)biphényl-4-carboxamide. Il a également été utilisé dans la préparation de l’acide 5-CF3-oxazole analogique, 2-{4-[2-(2-biphényl-4-yl-5-trifluorométhyl-oxazol-4-yl)-éthoxy]-phénoxy}-2-méthyl-propionique.
Solubilité
Hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’agent oxydant, les bases, l’eau / l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14002-51-8
Formule moléculaire C13H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 216.66
Numéro MDL MFCD00000692
Clé InChI JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-biphenylcarbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-carbonyl chloride, biphenyl-4-carbonyl chloride, p-phenylbenzoyl chloride, 4-biphenylcarbonylchloride, 4-phenyl benzoyl chloride, 4-biphenyl carbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4carbonyl chloride
CID PubChem 84151
Nom IUPAC Chlorure de 4-phénylbenzoyle
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl-4-carbonyl chloride
Point de fusion 110°C to 115°C
Point d’ébullition 160°C (2 mmHg)
Quantité 50 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 472842
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolysis in water.
Poids de la formule 216.67
Pourcentage de pureté 98%