Learn More
Acide 4-aminobenzoïque, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
67.62€ - 437.18€
Identifiants chimiques
CAS | 150-13-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.14 |
Numéro MDL | MFCD00007894 |
Clé InChI | ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino |
CID PubChem | 978 |
ChEBI | CHEBI:30753 |
Nom IUPAC | Acide 4-aminobenzoïque |
SMILES | NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10714861
|
Thermo Scientific Acros
146212500 |
250 g | Flacon en verre |
67.62€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10704861
|
Thermo Scientific Acros
146210010 |
1 kg | Bouteille en verre |
145.73€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10013663
|
Thermo Scientific Acros
146210050 |
5 kg | Récipient en plastique |
437.18€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
150-13-0 | |
137.14 | |
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N | |
978 | |
Acide 4-aminobenzoïque |
C7H7NO2 | |
MFCD00007894 | |
p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino | |
CHEBI:30753 | |
NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O |
Spécification
4-Aminobenzoic acid | |
98.5 | |
186.0°C to 189.0°C | |
Authentique | |
C7H7NO2 | |
MFCD00007894 | |
02,24 | |
p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino | |
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 4-aminobenzoïque | |
978 | |
137.14 | |
Poudre cristalline |
150-13-0 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
99% | |
H2NC6H4CO2H | |
14, 418 | |
15, 418 | |
Solubility in water: 4.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in ethyl acetate,slightly soluble in benzene,121g/L etanol- 1g/50mL ether,soluble in chloroform | |
NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O | |
137.14 | |
CHEBI:30753 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
Éliminer le contenu/récipient vers un site d’élimination des déchets approuvé.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-753-
- 4-Aminobenzoic acid
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.