Learn More
Acide 4-aminobenzoïque, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10714861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 10714861
Marque: Thermo Scientific Acros 146212500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 150-13-0 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150-13-0
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00007894
Clé InChI ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
CID PubChem 978
ChEBI CHEBI:30753
Nom IUPAC Acide 4-aminobenzoïque
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzoic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 186.0°C to 189.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CO2H
Quantité 250 g
Beilstein 14, 418
Fieser 02,24
Merck Index 15, 418
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in ethyl acetate,slightly soluble in benzene,121g/L etanol- 1g/50mL ether,soluble in chloroform
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
Product Identifier
  • 4-Aminobenzoic acid
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.