Learn More
4-amino-2-chlorobenzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
27.60€ - 300.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20925-27-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5ClN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.58 |
Numéro MDL | MFCD00035926 |
Clé InChI | ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p |
CID PubChem | 88728 |
Nom IUPAC | 4-amino-2-chlorobenzonitrile |
SMILES | NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
5 g |
27.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11302817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
25 g |
88.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11312817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15924.22 |
100 g |
300.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Amino-2-chlorobenzonitrile is commonly used as an organic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-amino-2-chlorobenzonitrile est couramment utilisé comme réactif organique.
Remarques
Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates.
Identifiants chimiques
20925-27-3 | |
152.58 | |
ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N | |
88728 | |
NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1 |
C7H5ClN2 | |
MFCD00035926 | |
3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p | |
4-amino-2-chlorobenzonitrile |
Spécification
4-Amino-2-chlorobenzonitrile | |
20925-27-3 | |
MFCD00035926 | |
2936425 | |
ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N | |
4-amino-2-chlorobenzonitrile | |
88728 | |
≥98% |
116°C to 119°C | |
C7H5ClN2 | |
UN3439 | |
3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p | |
NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1 | |
152.58 | |
152.58 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H312-H332-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, SOLIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 244-114-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only