Learn More
4-amino-2-chlorobenzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302817
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
4-Amino-2-chlorobenzonitrile is commonly used as an organic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-amino-2-chlorobenzonitrile est couramment utilisé comme réactif organique.
Remarques
Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20925-27-3
Formule moléculaire C7H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 152.58
Numéro MDL MFCD00035926
Clé InChI ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
CID PubChem 88728
Nom IUPAC 4-amino-2-chlorobenzonitrile
SMILES NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Point de fusion 116°C to 119°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2936425
Poids de la formule 152.58
Pourcentage de pureté ≥98%