Learn More
Acide 4-acétylphénylboronique pinacol ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
66.23€ - 273.36€
Identifiants chimiques
CAS | 171364-81-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H19BO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.11 |
Numéro MDL | MFCD05863922 |
Clé InChI | BATKIZWNRQGSKE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-acetylphenylboronic acid pinacol ester, 4-acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-4-acetylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethan-1-one, amtb682, 4-acetylphenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2yl phenyl-ethanone |
CID PubChem | 2760596 |
Nom IUPAC | 1-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11956031
|
Thermo Scientific Acros
444430010 |
1 g |
66.23€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11966031
|
Thermo Scientific Acros
444430050 |
5 g |
273.36€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
171364-81-1 | |
246.11 | |
BATKIZWNRQGSKE-UHFFFAOYSA-N | |
2760596 | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
C14H19BO3 | |
MFCD05863922 | |
1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-acetylphenylboronic acid pinacol ester, 4-acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-4-acetylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethan-1-one, amtb682, 4-acetylphenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2yl phenyl-ethanone | |
1-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]éthanone |
Spécification
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester | |
59°C to 62°C | |
80°C (0.1 Torr) | |
97% | |
C14H19BO3 | |
1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-acetylphenylboronic acid pinacol ester, 4-acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-4-acetylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethan-1-one, amtb682, 4-acetylphenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2yl phenyl-ethanone | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 | |
246.11 | |
246.12 | |
Poudre cristalline |
171364-81-1 | |
Blanc | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
MFCD05863922 | |
BATKIZWNRQGSKE-UHFFFAOYSA-N | |
1-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]éthanone | |
2760596 | |
97% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.