Learn More
Acide 4-acétylphénylboronique pinacol ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11966031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11966031
Marque: Thermo Scientific Acros 444430050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 171364-81-1 | C14H19BO3 | 246.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 171364-81-1
Formule moléculaire C14H19BO3
Poids moléculaire (g/mol) 246.11
Numéro MDL MFCD05863922
Clé InChI BATKIZWNRQGSKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-acetylphenylboronic acid pinacol ester, 4-acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-4-acetylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethan-1-one, amtb682, 4-acetylphenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2yl phenyl-ethanone
CID PubChem 2760596
Nom IUPAC 1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 59°C to 62°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 80°C (0.1 Torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.