Learn More
4,7-dichloroquinoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
18.89€ - 98.29€
Identifiants chimiques
CAS | 86-98-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H5Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.05 |
Numéro MDL | MFCD00006774 |
Clé InChI | HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 6866 |
Nom IUPAC | 4,7-dichloroquinoline |
SMILES | C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10106033
|
Thermo Scientific Acros
113750050 |
5 g | Flacon en verre |
18.89€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10305990
|
Thermo Scientific
113750250 |
25 g | Flacon en verre |
35.38€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15780789
|
Thermo Scientific Acros
113751000 |
100 g | Flacon en verre |
98.29€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
86-98-6 | |
198.05 | |
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N | |
4,7-dichloroquinoline |
C9H5Cl2N | |
MFCD00006774 | |
6866 | |
C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl |
Spécification
4, 7-Dichloroquinoline | |
86-98-6 | |
100.0 | |
Marron à blanc | |
164°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00006774 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,174g/L toluene ( 20 c),soluble in acetone,methanol and ethanol | |
C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl | |
198.05 | |
198.05 | |
Poudre |
99% | |
97.5 | |
84°C to 86°C | |
148°C | |
Authentique | |
C9H5Cl2N | |
quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1 | |
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N | |
4,7-dichloroquinoline | |
6866 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-714-7
missing translation for 'rtecsNumber' : VB4200000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.