Learn More
4,7-dichloroquinoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15780789 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15780789
Marque: Thermo Scientific Acros 113751000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 86-98-6 | C9H5Cl2N | 198.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-98-6
Formule moléculaire C9H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 198.05
Numéro MDL MFCD00006774
Clé InChI HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6866
Nom IUPAC 4,7-dichloroquinoline
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 7-Dichloroquinoline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 84°C to 86°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 148°C
Point d’éclair 164°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Synonyme quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,174g/L toluene ( 20 c),soluble in acetone,methanol and ethanol
Poids de la formule 198.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.