Learn More
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.50€ - 386.00€
Identifiants chimiques
CAS | 41538-36-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H8FNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.20 |
Numéro MDL | MFCD02683088 |
Clé InChI | WTRWBYGUMQEFFI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-4-fluorobenzoyl pyridine, 4-fluorophenyl pyridin-4-yl methanone, methanone, 4-fluorophenyl-4-pyridinyl, 4-fluorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, 4-fluorophenyl 4-pyridyl ketone, acmc-20amw5, d0j0wo, 4-pyridyl p-fluorophenyl ketone, 4-4-fluorophenyl carbonyl pyridine, 4-fluorophenyl 4-pyridinyl methanone |
CID PubChem | 7023019 |
SMILES | FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11496026
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22327.03 |
1 g |
26.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11406036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22327.06 |
5 g |
94.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11416036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22327.14 |
25 g |
386.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine is used for increasing cardiac contractility and for the treatment of congestive heart failure, and pharmaceutical compositions and for the preparation thereof.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 4-(4-fluorobenzoyl)pyridine est utilisée pour augmenter la contractilité cardiaque et pour le traitement de l’insuffisance cardiaque congestive, ainsi que pour des compositions pharmaceutiques et leur préparation.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
41538-36-7 | |
201.20 | |
WTRWBYGUMQEFFI-UHFFFAOYSA-N | |
7023019 |
C12H8FNO | |
MFCD02683088 | |
4-4-fluorobenzoyl pyridine, 4-fluorophenyl pyridin-4-yl methanone, methanone, 4-fluorophenyl-4-pyridinyl, 4-fluorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, 4-fluorophenyl 4-pyridyl ketone, acmc-20amw5, d0j0wo, 4-pyridyl p-fluorophenyl ketone, 4-4-fluorophenyl carbonyl pyridine, 4-fluorophenyl 4-pyridinyl methanone | |
FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=NC=C1 |
Spécification
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine | |
85°C to 87°C | |
MFCD02683088 | |
WTRWBYGUMQEFFI-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-fluorobenzoyl)pyridine | |
7023019 | |
99% |
41538-36-7 | |
C12H8FNO | |
4-4-fluorobenzoyl pyridine, 4-fluorophenyl pyridin-4-yl methanone, methanone, 4-fluorophenyl-4-pyridinyl, 4-fluorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, 4-fluorophenyl 4-pyridyl ketone, acmc-20amw5, d0j0wo, 4-pyridyl p-fluorophenyl ketone, 4-4-fluorophenyl carbonyl pyridine, 4-fluorophenyl 4-pyridinyl methanone | |
FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=NC=C1 | |
201.20 | |
201.2 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante