Learn More
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11496026
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine is used for increasing cardiac contractility and for the treatment of congestive heart failure, and pharmaceutical compositions and for the preparation thereof.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(4-fluorobenzoyl)pyridine est utilisée pour augmenter la contractilité cardiaque et pour le traitement de l’insuffisance cardiaque congestive, ainsi que pour des compositions pharmaceutiques et leur préparation.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41538-36-7
Formule moléculaire C12H8FNO
Poids moléculaire (g/mol) 201.20
Numéro MDL MFCD02683088
Clé InChI WTRWBYGUMQEFFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-fluorobenzoyl pyridine, 4-fluorophenyl pyridin-4-yl methanone, methanone, 4-fluorophenyl-4-pyridinyl, 4-fluorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, 4-fluorophenyl 4-pyridyl ketone, acmc-20amw5, d0j0wo, 4-pyridyl p-fluorophenyl ketone, 4-4-fluorophenyl carbonyl pyridine, 4-fluorophenyl 4-pyridinyl methanone
CID PubChem 7023019
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Point de fusion 85°C to 87°C
Quantité 1 g
Nom IUPAC 4-(4-fluorobenzoyl)pyridine
Poids de la formule 201.2
Pourcentage de pureté 99%