Learn More
4,4-Diméthylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
25.42€ - 261.00€
Identifiants chimiques
CAS 4255-62-3
Clé InChI PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl cyclohexanone, 4,4-dimethyl-cyclohexan-1-one, 4,4-dimethycyclohexanone, 4.4-dimethylcyclohexanone, acmc-209jq8, 4,4-dimethyl-cyclohexanone, ksc494a0f, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanone
CID PubChem 138166
Nom IUPAC 4,4-diméthylcyclohexane-1-one
SMILES CC1(CCC(=O)CC1)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
13488628
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
448812500
250 mg Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
13468628
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
448810010
1 g Flacon en verre
82.00€
1g
13478628
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
448810050
5 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
4255-62-3
4,4-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl cyclohexanone, 4,4-dimethyl-cyclohexan-1-one, 4,4-dimethycyclohexanone, 4.4-dimethylcyclohexanone, acmc-209jq8, 4,4-dimethyl-cyclohexanone, ksc494a0f, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanone
4,4-diméthylcyclohexane-1-one
PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
138166
CC1(CCC(=O)CC1)C
Spécification
4, 4-Dimethylcyclohexanone
41°C to 43°C
62°C
C8H14O
4,4-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl cyclohexanone, 4,4-dimethyl-cyclohexan-1-one, 4,4-dimethycyclohexanone, 4.4-dimethylcyclohexanone, acmc-209jq8, 4,4-dimethyl-cyclohexanone, ksc494a0f, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanone
PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
4,4-diméthylcyclohexane-1-one
138166
97%
4255-62-3
73°C (14.0 mmHg)
96% min. (GC)
(CH3)2C6H8(=O)
Solubility in water: insoluble
CC1(CCC(=O)CC1)C
126.2
126.2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS Signal Word: Danger
Identifiant produit
  • 4,4-Dimethylcyclohexanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H228-Matière solide inflammable.