Learn More
4,4-Diméthylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4, 4-Dimethylcyclohexanone |
Point de fusion | 41.0°C to 43.0°C |
Point d’ébullition | 73.0°C (14.0 mmHg) |
Point d’éclair | 62°C |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule moléculaire | C8H14O |
Quantité | 5 g |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.199 |
Poids de la formule | 126.2 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4,4-Dimethylcyclohexanone
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H228-Matière solide inflammable.