Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant 4-20 mA pour UN750plus
Sortie de température pour la surveillance externe de la température.
Marque:  Memmert™ UN750plusV6
Code produit. 17570456
  • 451.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Température d’un capteur Pt100 positionné de manière flexible dans la chambre pour la surveillance externe de la température (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Spécification
Spécification
Étuve UN750plus
Interface de boucle de courant
4 à 20 mA
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Interface de boucle de courant 4-20 mA pour UN750plus > S’utilise avec : UN750plus