Learn More
Invitrogen™ Étalon de protéines pré-colorées SeeBlue™
Description
Includes
500 μl (50 applications de 10 μl chacune) fournis dans un flacon en plastique ; Tampon de chargement constitué de Tris-HCl, formamide, SDS, et rouge de phénol
L’étalon précoloré SeeBlue peut être utilisé avec les gels NuPAGE™, tris-glycine et tricine.
- Neuf polypeptides résolus en bandes nettes, serrées et de couleur bleue dans la plage de 4 à 250 kDa (selon le système de tampon)
- Un excellent outil pour évaluer l’efficacité du transfert Western
- Format prêt à l’emploi : aucun mélange, chauffage ni réduction nécessaire
- Compatibilité du gel : Gels Bolt Bis-Tris Plus, gels Novex Tricine, gels Novex Tris-Glycine, gels NuPAGE Bis-Tris
Cet étalon est préréduit et ne contient pas d’agents de réduction dans le tampon de chargement.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie de gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 500 μL (50 applications de 10 μL chacune) fournis dans un flacon en plastique. Le tampon de chargement se compose de Tris-HCl, formamide, SDS et rouge de phénol. Conserver à 4°C. |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Number of Markers | 9 |
| Type de produit | Échelle de protéines |
| Prêt à charger | Oui |
| Plage de dimensions | 3 à 200 kDa |
| Type de coloration | 1 couleur : Bleu |
| Compatibilité du gel | Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris |
| Poids moléculaire | 198, 62, 49, 38, 28, 18, 14, 6, 3 kDa |
| Gamme de produits | SeeBlue |
| Afficher plus |