Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA
Contrôleur de température à interface de boucle de courant de 4-20 mA, valeur réelle
Marque: Memmert™ ICO150V3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contrôleur de température
- Valeur réelle ; 0 à +70°C = 4 - 20 mA
Spécification
ICO150 | |
Contrôleur de température |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA > ICO150
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu