Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA
Contrôleur d’humidité à interface de boucle de courant de 4-20 mA, humidité relative de 0-100 %, valeur réelle
Marque:  Memmert™ ICO150V7
Code produit. 17129974
  • 244.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Nécessite l’option K7 ou K6
  • Contrôleur d’humidité
  • Valeur réelle (humidité relative de 0 à 100 % = 4 à 20 mA)
Spécification
Spécification
Nécessite l’option K7 ou K6
ICO150
Nom du produit
Memmert™ Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA > ICO150