Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Nécessite l’option K7 ou K6
- Contrôleur d’humidité
- Valeur réelle (humidité relative de 0 à 100 % = 4 à 20 mA)
Spécification
Spécification
| Description | Nécessite l’option K7 ou K6 |
| À utiliser avec (équipement) | ICO150 |