Learn More
3M™ Absorbants pour produits chimiques standard
Absorbez presque n’importe quel liquide avec ces sorbants chimiques
373.56€ - 900.00€
Spécification
Certifications/Conformité | OSHA 29 CFR 1910.132 |
---|---|
Couleur | Jaune |
Matériau | PP |
Produktcode | Marke | Modèle | Capacité (métrique) | Capacité (impériale) | Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modèle | Capacité (métrique) | Capacité (impériale) | Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12342459
|
3M™
7000051994 |
P200 | 45,4 L | 12 gal | Mini-boudin absorbant pour produits chimiques |
525.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10685315
|
3M™
7000088220 |
P110 | 64,3 L | 17 gal. | Feuilles absorbantes pour produits chimiques |
900.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12332459
|
3M™
7000052037 |
P300 | 30,3 L | 8 gal | Sachet absorbant pour produits chimiques |
388.00€
16 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12362459
|
3M™
P-500 |
P500 | 53 L | 14 gal | Particules absorbantes pour produits chimiques | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Les microfibres en PP fondu-soufflé absorbent des liquides tels que l’acide fluorhydrique et d’autres produits chimiques aqueux. Elles épongent la plupart des liquides dangereux désignés par l’EPA (en moyenne 10 fois leur poids).
- Les sorbants sont exempts de poussière et de saletés ; ils ne contiennent pas de granulés abrasifs pouvant endommager les équipements coûteux
- La base en polypropylène est chimiquement inerte et incinérée ; permet la séparation et le recyclage dans de nombreuses applications
- Les cartons jaunes faciles à repérer protègent les sorbants contre la température et l’humidité pour un stockage sûr et à long terme
- La boîte de distribution pratique (adaptée aux plans de travail ou aux montages muraux) protège les tampons et les oreillers faciles d’accès. Les tampons ou les rouleaux sont parfaits pour une utilisation sur les surfaces de travail et peuvent être découpés à la taille
- Les mini-boudins entourent et contiennent les déversements, absorbés par les oreillers
- 3M — Réf. catalogue : P110, P200, P208, P300, P500
Ces équipements de protection doivent être utilisés conformément aux instructions d’utilisation, aux avertissements et aux restrictions accompagnant chaque produit.
Spezifikation
OSHA 29 CFR 1910.132 | |
Jaune | |
PP |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.