Learn More
3M™ Absorbants pour produits chimiques standard
Click to view available options
Capacité (impériale):
8 gal
12 gal
14 gal
17 gal.
Type:
Feuilles absorbantes pour produits chimiques
Mini-boudin absorbant pour produits chimiques
Particules absorbantes pour produits chimiques
Sachet absorbant pour produits chimiques
Modèle:
P110
P200
P300
P500
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
200 pièces
Description
Les microfibres en PP fondu-soufflé absorbent des liquides tels que l’acide fluorhydrique et d’autres produits chimiques aqueux. Elles épongent la plupart des liquides dangereux désignés par l’EPA (en moyenne 10 fois leur poids).
- Les sorbants sont exempts de poussière et de saletés ; ils ne contiennent pas de granulés abrasifs pouvant endommager les équipements coûteux
- La base en polypropylène est chimiquement inerte et incinérée ; permet la séparation et le recyclage dans de nombreuses applications
- Les cartons jaunes faciles à repérer protègent les sorbants contre la température et l’humidité pour un stockage sûr et à long terme
- La boîte de distribution pratique (adaptée aux plans de travail ou aux montages muraux) protège les tampons et les oreillers faciles d’accès. Les tampons ou les rouleaux sont parfaits pour une utilisation sur les surfaces de travail et peuvent être découpés à la taille
- Les mini-boudins entourent et contiennent les déversements, absorbés par les oreillers
- 3M — Réf. catalogue : P110, P200, P208, P300, P500
Ces équipements de protection doivent être utilisés conformément aux instructions d’utilisation, aux avertissements et aux restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | OSHA 29 CFR 1910.132 |
| Couleur | Jaune |
| Capacité (impériale) | 8 gal |
| Capacité (métrique) | 30,3 L |
| Matériau | PP |
| Type | Sachet absorbant pour produits chimiques |
| À utiliser avec (application) | Pour le contrôle des déversements de certains liquides dangereux |
| Modèle | P300 |
| Dimensions (L x l) | 38 x 17,78 cm (15 x 7 po) |
| Longueur (impériale) | 15 po |
| Afficher plus |