Learn More
3M™ Kit hygiénique Peltor™ pour casques antibruit série X
Le kit contient des bagues d'étanchéité et des mousses de rechange pour un remplacement facile - pour une utilisation avec le casque antibruit de la série 3M™ PELTOR™.
13.00€ - 18.00€
Spécification
Couleur du coussin | Noir |
---|---|
À utiliser avec (application) | Assemblage, sablage, nettoyage, démolition, électricité, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage, soudage |
Type de produit | Kit d’hygiène |
Diélectrique | Oui |
Code produit | Marque | Modèle | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13439928
|
3M™
7000104045 |
HYX1 | Casques antibruit PELTOR™ X1 |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13449928
|
3M™
7000104046 |
HYX2 | Casques antibruit PELTOR™ X2 |
13.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13459928
|
3M™
7000104047 |
HYX3 | Casques antibruit PELTOR™ X3 |
15.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13469928
|
3M™
7000104048 |
HYX4 | Casques antibruit PELTOR™ X4 |
17.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13479928
|
3M™
7000104049 |
HYX5 | Casques antibruit PELTOR™ X5 |
18.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le kit d’hygiène 3M™ Peltor™ série X HYX1 comprend des coussins d’oreilles et des revêtements en mousse remplaçables pour les casques antibruit X1, modèles X1A et X1P3E (vendus séparément)- Casque anti-bruit léger et à profil bas conçu pour une protection contre le bruit industriel de faible niveau et d’autres sons forts avec un indice de réduction du bruit (NRR) de 22 dB. Classe A
- Le kit d’entretien contribuera à prolonger la durée de vie de l’équipement de protection auditive et pourra permettre de réaliser des économies
- L’exposition à des bruits forts peut nuire à l’audition au fil du temps
- Le port de dispositifs de protection auditive appropriés peut aider à réduire les effets nocifs du bruit
- Les niveaux sonores sont exprimés en décibels, avec l’abréviation dB
- Des nombres de décibels supérieurs indiquent des sons plus élevés
- Les niveaux typiques de décibels associés aux sons courants sont les suivants : 20 dB à l’extérieur, sans personne ni trafic, 60 dB pour une conversation normale, 90 dB pour une tondeuse, 110 dB pour une tronçonneuse et 165 dB pour un fusil de chasse de calibre 12
- Le NRR pour les protections auditives peut être utilisé pour comparer les options de protection
- Le niveau de protection réel varie en fonction de l’ajustement, du temps d’utilisation et d’autres facteurs
- S’adapte à une large gamme de casques industriels, notamment les casques de protection série 3M™ H-700 (vendus séparément)
- Coques à profil bas pour une meilleure compatibilité avec d’autres équipements de protection individuelle (EPI)
- La conception à double bandeau permet de réduire l’accumulation de chaleur avec un bon ajustement et un bon équilibre
- Se fixe directement à de nombreux casques sans adaptateur
- Les coquilles s’inclinent pour garantir un ajustement et un confort personnalisés pour les utilisateurs individuels
- 3M N° de catalogue HYX1, HYX2, HYX3, HYX4, HYX5
Compliance
3M™ products must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Spécification
Noir | |
Assemblage, sablage, nettoyage, démolition, électricité, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage, soudage | |
Kit d’hygiène | |