Learn More
3M™ Kit d’hygiène PELTOR™ pour casques antibruit série X.
Click to view available options
Modèle:
HYX1
HYX2
HYX3
HYX4
HYX5
À utiliser avec (équipement):
Casques antibruit PELTOR™ X1
Casques antibruit PELTOR™ X2
Casques antibruit PELTOR™ X3
Casques antibruit PELTOR™ X4
Casques antibruit PELTOR™ X5
Description
- Les kits d’hygiène sont composés d’une paire de coussinets de rechange et d’inserts en mousse pour les casques antibruit série X 3M™ PELTOR™ (X1, X2, X3, X4, X5)
- 3M recommande de remplacer les coussinets et les inserts en mousse des casques antibruit tous les six mois ou dès qu’ils sont endommagés
- Les kits sont conditionnés par boîte de 10.
Compliance
Les produits 3M™ doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Spécification
Couleur du coussin | Noir |
À utiliser avec (équipement) | Casques antibruit PELTOR™ X2 |
À utiliser avec (application) | Assemblage, sablage, nettoyage, démolition, électricité, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage, soudage |
Modèle | HYX2 |
Type de produit | Kit d’hygiène |
Diélectrique | Oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Kit d’hygiène PELTOR™ pour casques antibruit série X. >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu