Learn More
3M™ Kit d’hygiène PELTOR™
Description
Le casque antibruit H505B permet de réduire l’exposition aux bruits forts associés à la soudure, à la coupe ou au broyage. Sa conception fine lui permet de s’adapter à la plupart des casques de soudage, notamment aux casques 3M™ Speedglas™ série 9100.
Le kit d’hygiène 3M™ PELTOR™ (HY505) est un kit d’hygiène de rechange pour le casque antibruit de soudage H505B.
- Le kit d’hygiène HYX3 est constitué d’une paire de coussins de rechange et d’inserts en mousse pour les casques antibruit 3M™ PELTOR™ X3A et P3E
- Protection auditive sur la tête avec un taux de réduction sonore de 28 dB pour une exposition modérée à élevée au bruit
- 3M recommande de remplacer les coussins et les inserts en mousse des casques antibruit tous les six mois ou dès qu’ils sont endommagés
- Le bandeau métallique offre une pression confortable pendant une utilisation prolongée
- Les coquilles s’inclinent pour garantir un ajustement et un confort personnalisés pour les utilisateurs individuels
- Le bandeau métallique à isolation électrique (diélectrique) permet de réduire l’exposition aux dangers électriques
*Le taux de réduction sonore peut surestimer la protection auditive fournie lors d’une utilisation type. 3M recommande de diminuer le taux de réduction sonore de 50 % pour estimer la quantité de réduction sonore fournie. 3M est à la pointe du domaine de la protection auditive™.
Compliance
Les produits 3M™ doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Spécification
Type de produit | Kit d’hygiène |