Learn More
3M™ Bouchons d’oreille en mousse
Les bouchons d’oreille en mousse constituent un choix économique pour la protection auditive jetable. Une conception hypoallergénique et conique permet d’obtenir un joint anti-bruit dans le canal de l’oreille.
36.00€ - 270.00€
Spécification
Dimensions | Universal |
---|---|
Taux de réduction sonore (NRR) | 29 dB |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Modèle | Corded | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Corded | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12930415
|
3M™
7000103721 |
1100B | Sans cordon |
122.00€
500 paires |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10185234
|
3M™
7100100637 |
1100 | Sans cordon |
36.00€
200 paires |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12940415
|
3M™
7100100638 |
1110 | Avec cordon | N/A | |||||
12580147
|
3M™
7100100638 |
K1110 | Avec cordon |
270.00€
100 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Bouchons d’oreille orange jetables. En matière hypoallergénique pour une protection et un confort maximum.
- Surface lisse et résistante aux saletés pour plus d’hygiène
- Mousse souple qui s’adapte à la forme de l’oreille
- Recommandé pour les situations exposant à un bruit élevé (jusqu’à 100 dBA TWA)
- Réf. 3M : 1100, Réf. 3M : 1110
Ces équipements de protection doivent être utilisés conformément aux instructions d’utilisation, aux avertissements et aux restrictions accompagnant chaque produit.
Informations sur la commande
Les bouchons sans cordon sont fournis dans une boîte distributrice de 200 paires ; Les bouchons avec cordon sont fournis dans une boîte distributrice de 100 paires.
Compliance
Les bouchons d’oreille 3M™ doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Universal | |
29 dB | |