Learn More
3M™ Bouchons d’oreille en mousse
Click to view available options
Modèle:
1100
1100B
1110
K1110
Corded:
Avec cordon
Sans cordon
Description
- Bouchons d’oreille orange jetables
- En matière hypoallergénique pour une protection et un confort maximum
- Surface lisse et résistante aux saletés pour plus d’hygiène
- Recommandé pour les situations exposant à un bruit élevé (jusqu’à 100 dBA TWA)
Informations sur la commande
Les bouchons sans cordon sont fournis dans une boîte distributrice de 200 paires ; Les bouchons avec cordon sont fournis dans une boîte distributrice de 100 paires.
Compliance
Les bouchons d’oreille 3M™ doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Spécification
Dimensions | Universal |
À utiliser avec (application) | Assemblage, sablage, nettoyage, démolition, électricité, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage, soudage |
Modèle | 1100B |
Type d’emballage | Récipient en vrac |
Paires par paquet | 500 paires |
Taux de réduction sonore (NRR) | 29 dB |
Corded | Sans cordon |
Plug Shape | Conique |
Jetable | Oui |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Bouchons d’oreille en mousse >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu