Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4565
La combinaison 3M™ 4565 offre une protection CE de catégorie III, Type 4/5/6 contre les éclaboussures de liquides, les poussières dangereuses et les brouillards de produits chimiques.
261.00€ - 318.00€
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
---|---|
Matériau | Polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de cheville | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11927864
|
3M™
7000034772 |
M | N/A | ||||||
13473336
|
3M™
7000034773 |
L | N/A | ||||||
12682595
|
3M™
7000034774 |
XL |
276.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12692595
|
3M™
7000034775 |
2XL |
268.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13453486
|
3M™
7000089685 |
3XL | N/A | ||||||
11987864
|
3M™
7000089686 |
XXXXL | N/A | ||||||
14820992
|
3M™
7000089684 |
S | N/A | ||||||
Description
Les caractéristiques principales de cette combinaison de protection chimique en font un excellent EPI jetable. La combinaison de protection 3M 4565 protège contre les poussières dangereuses et les éclaboussures chimiques liquides légères et les pulvérisations à basse pression. Exemples d’applications : Pulvérisation de peinture, fabrication de produits pharmaceutiques et industriels, inspection et manipulation de l’amiante et soins de santé. Produit recommandé pour les domaines suivants : Assainissement/élimination, agriculture, matières biologiques/présentant un risque biologique, nettoyage et entretien, industrie générale/fabrication, peinture, pharmaceutique/salle blanche.- Élastique à la taille, aux chevilles et aux poignets pour plus de commodité et de liberté de mouvement.
- Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête pour plus de commodité et pour une protection supplémentaire.
- Le revêtement antistatique des deux côtés permet de réduire l’accumulation statique et d’éviter tout risque de décharge statique pendant l’utilisation.
- Ne contient pas de composants fabriqués à partir d’un latex de caoutchouc naturel pour éviter des réactions chez les utilisateurs présentant des sensibilités ou des restrictions au latex.
- Ne contient pas de composants fabriqués à partir de silicone pour éviter des réactions chez les utilisateurs présentant des sensibilités ou des restrictions au silicone.
Spécification
Cleanroom Coveralls | |
Blanc | |
Élastique | |
Fermeture éclair à 2 sens avec fermeture sous patte étanche | |
Non stérile | |
ASTM F1670, EN 14126:2003, EN 1149-1:2006, EN 13034, EN-ISO 13982-30 |
Polyéthylène microporeux | |
Oui | |
Élastique | |
Bordée avec un biais | |
Antistatique | |
Class 10 (ISO 4) |