Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4565
Code produit. 13473336
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
XXXXL
La combinaison 3M™ 4565 offre une protection CE de catégorie III, Type 4/5/6 contre les éclaboussures de liquides, les poussières dangereuses et les brouillards de produits chimiques.
  • Combinaison de type 4/5/6 conçue pour offrir une barrière très efficace contre les particules dangereuses et les éclaboussures et pulvérisations limitées de liquides
  • Fabriquée en bicomposant non tissé avec un laminé en PE à très faible peluchage pour une forme particulièrement confortable
  • Capuche à 3 panneaux, fermeture éclair à 2 sens et rabat-tempête avec bande refermable et dos et chevilles élastiques pour réduire le risque d’exposition cutanée
  • Coutures scellées tout au long de la combinaison pour une résistance accrue réduisant le risque de déchirement et d’exposition
  • Protection contre les agents biologiques EN 14126
  • Revêtement antistatique EN 1149-5 pour réduire les décharges statiques et les risques d’étincelles
  • Résistance contre les particules nucléaires EN 1073-2 jusqu’à la classe 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cleanroom Coveralls
Dimensions Grande taille
Matériau Polyéthylène microporeux
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair à 2 sens avec fermeture sous patte étanche
Type de couture Bordée avec un biais
Stérilité Non-sterile
Revêtement Antistatique
Certifications/Conformité ASTM F1670, EN 14126:2003, EN 1149-1:2006, EN 13034, EN-ISO 13982-30
Description Combinaison en polyéthylène laminé/polyester et polyéthylène, fermeture éclair à tresse en polyester/nylon/métal, élastique caoutchouc néoprène, filetage en polyester/coton, manchettes en polyester, ruban rouge en polypropylène
Taille (impériale) de la poitrine 39 à 43 po
Taille (impériale) de la couture d’entrejambes 32 in
Taille (impériale) de la taille 51 po
Taille (métrique) de la poitrine de 99,06 à 109,22 cm
Taille (métrique) de la couture d’entrejambes 81,28 cm
Taille (métrique) de la taille 129,54 cm
À utiliser avec (application) Pulvérisation de peinture, fabrication de produits pharmaceutiques et industriels, inspection et manipulation de l’amiante et soins de santé
Hauteur (impériale) 5,75 à 6 pi
Hauteur (métrique) de 174 à 181 cm
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)