Learn More
Greiner Bio-One Microplaques en PS HiBase à 384 puits Small Volume™
Puits ronds à géométrie conique. Les microplaques à 384 puits en PS Greiner Bio-One Small Volume™ HiBase sont exemptes de DNase, RNase et ADN humain détectables.
1266.49€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 384 |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10539632
|
Greiner Bio-One
784075 |
Blanc | Non stérile | 150 |
1266.49€
40 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Apyrogène
- Matériau : PS
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Volume utile : 4 μl à 25 μl
Certifications
DIN ISO 9001
Spécification
Standard | |
16 x 24 | |
PS | |
384 |