Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond plat en polystyrène à 384 puits
Exemptes de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables. Les microplaques à fond plat en polystyrène à 384 puits Greiner Bio-One sont compatibles avec les équipements standard et les systèmes automatisés.
Marque:  Greiner Bio-One 781185
Code produit. 11887802
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Apyrogène
  • Le nombre de puits est quadruplé
  • L’espacement entre les puits est de 4,5 mm
  • Compatible avec les équipements standard et les systèmes automatisés
  • Profil de puits à coins arrondis
  • Service Plan
    Non
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
No Binding
With Lid
Non autoclavable
Clear
384
Stérile
Coins arrondis
4800 x g (rotor à godets oscillants)
1
-20°C à +60°C
Étalon
16 x 24
Anti-fixation
Polystyrene
15 à 110 μl
131 μl
Oui
32
Oui
Clear
Nom du produit
Greiner Bio-One Microplaques à fond plat en polystyrène à 384 puits > Avec couvercle ; Sans capacité de liaison ; Stériles ; 32/boîte.