Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond plat en PS non stériles à 384 puits
Résistant à de nombreux produits chimiques de laboratoire standard tels que le DMSO.Les microplaques non stériles à fond plat en polypropylène à 384 puits Greiner Bio-One sont compatibles avec les équipements standard et les systèmes automatisés.
Marque:  Greiner Bio-One 781209
Code produit. 10090212
  • 1005.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001Le nombre de puits est quadrupléL’espacement entre les puits est de 4,5 mm
  • Puits en carré arrondi
  • Non stérile
    Service Plan
    Non
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
16 x 24
Noir
384
Non stérile
Coins arrondis
10
Sans couvercle
Anti-fixation
Polypropylène
15 à 145 μl
152 μl
100