Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond plat en PS non stériles à 384 puits
Résistant à de nombreux produits chimiques de laboratoire standard tels que le DMSO.Les microplaques non stériles à fond plat en polypropylène à 384 puits Greiner Bio-One sont compatibles avec les équipements standard et les systèmes automatisés.
959.00€ - 1895.00€
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 16 x 24
Type de liaison Anti-fixation
Matériau PP
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
10144481
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
781201
Naturel
1895.00€
100 pièces
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13047913
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
781207
White
959.00€
100 pièces
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10090212
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
781209
Noir
1005.00€
100 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
Description
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Le nombre de puits est quadruplé
  • L’espacement entre les puits est de 4,5 mmPuits en carré arrondi
  • Non stérile
Service Plan
Non
Spécification
Spécification
Étalon
16 x 24
PP
15 à 145 μl
152 μl
100
Sans couvercle
Anti-fixation
384
Non stérile
Coins arrondis
10