Learn More
Greiner Bio-One Microplaques en polystyrène à fond en F à 384 puits
Convient aux mesures de luminescence. Les microplaques à 384 puits en polystyrène fond en F Greiner Bio-One sont exemptes de DNase, RNase et ADN humain détectables.
Marque: Greiner Bio-One 781074
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Apyrogène
- Matériau : PS
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Espacement entre puits : 4,5mm
Certifications
DIN ISO 9001
Spécification
Étalon | |
16 x 24 | |
Blanc | |
384 | |
LUMITRAC 600 |
Sans couvercle | |
À liaison élevée | |
PS | |
Stérile | |
Plat |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Microplaques en polystyrène à fond en F à 384 puits > Couleur : Blanches ; FLUOTRAC 600, capacité de liaison élevée ; Stériles
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu