Learn More
Greiner Bio-One Microplaques en polystyrène à fond en F à 384 puits
Code produit. p-7075407
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Traitement de surface:
FLUOTRAC 200
FLUOTRAC 600
LUMITRAC 200
LUMITRAC 600
Conditionnement:
40 pièces
Code produit. 10429761
Marque: Greiner Bio-One 781077
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient aux mesures de luminescence. Les microplaques à 384 puits en polystyrène fond en F Greiner Bio-One sont exemptes de DNase, RNase et ADN humain détectables.
  • Apyrogène
  • Matériau : PS
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
  • Espacement entre puits : 4,5mm
Certifications
DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 16 x 24
Couleur Noir
Matériau PS
Nbre de puits 384
Stérilité Stérile
Traitement de surface FLUOTRAC 600
Type de puits Plat
Quantité 40/boîte