Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), avec trous carrés
333.90€ - 364.64€
Spécification
Quantité | 1Each |
---|---|
Type | Tamis |
Certifications/Conformité | ISO 3310/2 |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (métrique) | 40 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10614403
|
RETSCH
60.138.100000 |
100 mm |
364.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10378272
|
RETSCH
60.138.106000 |
106mm |
364.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10174922
|
RETSCH
60.138.010000 |
10 mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10719964
|
RETSCH
60.138.011200 |
11,2mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10555173
|
RETSCH
60.138.012500 |
12,5mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10614593
|
RETSCH
60.138.112000 |
112 mm |
364.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10114542
|
RETSCH
60.138.125000 |
125mm |
364.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10543633
|
RETSCH
60.138.018000 |
18 mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10173812
|
RETSCH
60.138.020000 |
20 mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10482652
|
RETSCH
60.138.013200 |
13,2mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10684583
|
RETSCH
60.138.019000 |
19mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10226842
|
RETSCH
60.138.016000 |
16mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10740125
|
RETSCH
60.138.014000 |
14 mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10368462
|
RETSCH
60.138.022400 |
22,4mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10799924
|
RETSCH
60.138.025000 |
25 mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10123962
|
RETSCH
60.138.026500 |
26,5mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10584203
|
RETSCH
60.138.028000 |
28mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10327892
|
RETSCH
60.138.031500 |
31,5mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10092982
|
RETSCH
60.138.004500 |
4,50mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10524593
|
RETSCH
60.138.037500 |
37,5mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10022832
|
RETSCH
60.138.035500 |
35,5mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10788794
|
RETSCH
60.138.004750 |
4,75mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10337892
|
RETSCH
60.138.040000 |
40mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10616703
|
RETSCH
60.138.045000 |
45 mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10695933
|
RETSCH
60.138.005600 |
5,60mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10002682
|
RETSCH
60.138.050000 |
50 mm |
364.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10574973
|
RETSCH
60.138.053000 |
53 mm |
364.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10082982
|
RETSCH
60.138.004000 |
4mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10266552
|
RETSCH
60.138.056000 |
56 mm |
364.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10444572
|
RETSCH
60.138.005000 |
5 mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10002862
|
RETSCH
60.138.006300 |
6,30mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10062842
|
RETSCH
60.138.006700 |
6,70mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10664013
|
RETSCH
60.138.063000 |
63 mm |
364.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10534023
|
RETSCH
60.138.007100 |
7,10mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10328132
|
RETSCH
60.138.071000 |
71 mm |
364.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10072722
|
RETSCH
60.138.075000 |
75 mm |
364.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10505173
|
RETSCH
60.138.080000 |
80 mm |
364.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10720125
|
RETSCH
60.138.008000 |
8 mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10646323
|
RETSCH
60.138.009500 |
9,50mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10266172
|
RETSCH
60.138.090000 |
90mm |
364.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10594593
|
RETSCH
60.138.009000 |
9 mm |
333.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spezifikation
1Each | |
ISO 3310/2 | |
40 mm | |
305mm | |
Acier inoxydable |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |