Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), avec trous carrés
Marque:  RETSCH 60.138.112000
Code produit. 10614593
  • 375.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Acier inoxydable
112 mm
ISO 3310/2
40 mm
305mm