Learn More
Watson-Marlow Pumps Entraînement série 300
Pompes en coffret série 300. Pompes pour paillasse simple canal ou canaux multiples à commande manuelle, à distance, analogique, RS232 et distribution précise. Pompes pour tube série 300.
3335.00€ - 8790.00€
Spécification
Affichage | LCD |
---|---|
Fréquence | 50/60 Hz |
Indice IP | IP31 |
Matériau | Plastique ABS, aluminium |
Type de bouchon | EU |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17893074
|
Watson-Marlow Pumps
036.3124.00E |
323E |
3335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15548361
|
Watson-Marlow Pumps
036.3134.00E |
323S |
3940.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16479435
|
Watson-Marlow Pumps
036.3144.00E |
323U |
4625.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17863074
|
Watson-Marlow Pumps
036.3154.00E |
323Du |
5210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17813084
|
Watson-Marlow Pumps
036.3184.00E |
323Dz |
8790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les pompes de laboratoire série 300 sont une solution de pompage pour paillasse à contrôle manuel, à distance, analogique et par signal RS232 Dotées d'un coffret ABS résistant aux produits chimiques, et certifiées conformes à la norme IP31, les pompes 323 sont commandées par clavier à membrane et un écran digital affiche la vitesse. Quatre modèles sont proposés avec des niveaux croissants de fonctionnalités.
- Pompes 323Du RS232 haut débit avec contrôle amélioré automatique/manuel
- Pompes 323U et 323U à commande automatique analogique et manuelle améliorée
- Pompes à commande manuelle hautes performances 323S
Options de tête de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
- Têtes de pompe à trois galets 313D et 313D2 pour tubes continus
- Têtes de pompe à quatre galets 314D et 314D2 pour tubes continus
- Têtes de pompe à microcassette à quatre galets et cinq canaux 314MC
- Têtes de pompe à microcassette à huit galets et cinq canaux 318MC
- Têtes de pompe 501RL et 501RL2 pour tubes continus
Spécification
LCD | |
IP31 | |
EU | |
100/120/220/240 V |
50/60 Hz | |
Plastique ABS, aluminium | |
Cased Pump | |
400 rpm |