Learn More
Watson-Marlow Pumps Entraînement série 300
Pompes en coffret série 300. Pompes pour paillasse simple canal ou canaux multiples à commande manuelle, à distance, analogique, RS232 et distribution précise. Pompes pour tube série 300.
Marque: Watson-Marlow Pumps 036.3134.00E
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les pompes de laboratoire série 300 sont une solution de pompage pour paillasse à contrôle manuel, à distance, analogique et par signal RS232 Dotées d'un coffret ABS résistant aux produits chimiques, et certifiées conformes à la norme IP31, les pompes 323 sont commandées par clavier à membrane et un écran digital affiche la vitesse. Quatre modèles sont proposés avec des niveaux croissants de fonctionnalités.
- Pompes 323Du RS232 haut débit avec contrôle amélioré automatique/manuel
- Pompes 323U et 323U à commande automatique analogique et manuelle améliorée
- Pompes à commande manuelle hautes performances 323S
Options de tête de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
- Têtes de pompe à trois galets 313D et 313D2 pour tubes continus
- Têtes de pompe à quatre galets 314D et 314D2 pour tubes continus
- Têtes de pompe à microcassette à quatre galets et cinq canaux 314MC
- Têtes de pompe à microcassette à huit galets et cinq canaux 318MC
- Têtes de pompe 501RL et 501RL2 pour tubes continus
Spécification
LCD | |
IP31 | |
323S | |
Cased Pump | |
400 rpm |
50/60 Hz | |
Plastique ABS, aluminium | |
EU | |
100/120/220/240 V | |
ABS, Powder-coated Aluminium LM24 |