Learn More
3-phénylpropionaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
43.22€ - 488.43€
Identifiants chimiques
CAS | 104-53-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.178 |
Numéro MDL | MFCD00007021 |
Clé InChI | YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl |
CID PubChem | 7707 |
Nom IUPAC | 3-phénylpropanal |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11474173
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10367.18 |
50 g |
43.22€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484173
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10367.30 |
250 g |
169.85€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464173
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10367.0B |
1000 g |
488.43€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Phenylpropionaldehyde is used as a flavoring agent. It is also used in the preparation of cinnamaldehyde, 2-chloro hydrocinnamaldehyde by alfa chlorination and mixture of homopropargyl alcohols. It serves as a precursor for the synthesis of mixture of syn- and anti-beta-hydroxyallylsilanes by hydroboration of allenylsilane. It is also involved in the catalytic asymmetric cyanosilylation to prepare (2S)-2-hydroxy-4-phenylbutanenitrile. Further, it undergoes Henry reaction to form nitroaldols by reacting with nitromethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe composé 3-phénylpropionaldéhyde est utilisé comme agent aromatisant. Il est également utilisé dans la préparation du cinnamaldéhyde, de l’hydrocinnamaldéhyde 2-chloro par chloration alpha et par mélange d’alcools homopropargyles. Il sert de précurseur pour la synthèse du mélange de syn- et d’anti-bêta-hydroxyallylsilanes par hydroboration de l’allénylsilane. Il est également impliqué dans la cyanosilylation asymétrique catalytique pour préparer le composé (2S)-2-hydroxy-4-phénylbutanenitrile. De plus, il subit une réaction de Henry pour former des nitroaldols par réaction avec le nitrométhane.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme, le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle, l’alcool et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
104-53-0 | |
134.178 | |
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N | |
7707 | |
C1=CC=C(C=C1)CCC=O |
C9H10O | |
MFCD00007021 | |
benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl | |
3-phénylpropanal |
Spécification
3-Phenylpropionaldehyde | |
°C to 42°C | |
222°C to 223°C | |
C9H10O | |
1.523 | |
1071910 | |
benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl | |
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N | |
3-phénylpropanal | |
7707 | |
95% |
104-53-0 | |
1.017 | |
95°C (203°F) | |
C6H5(CH2)2CHO | |
MFCD00007021 | |
Air Sensitive | |
Miscible with chloroform,dichloromethane,ethyl acetate,alcohol and ether. Immiscible with water. | |
C1=CC=C(C=C1)CCC=O | |
134.178 | |
134.18 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 203-211-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MW4890000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.