Learn More
3-phénylpropionaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464173
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
3-Phenylpropionaldehyde is used as a flavoring agent. It is also used in the preparation of cinnamaldehyde, 2-chloro hydrocinnamaldehyde by alfa chlorination and mixture of homopropargyl alcohols. It serves as a precursor for the synthesis of mixture of syn- and anti-beta-hydroxyallylsilanes by hydroboration of allenylsilane. It is also involved in the catalytic asymmetric cyanosilylation to prepare (2S)-2-hydroxy-4-phenylbutanenitrile. Further, it undergoes Henry reaction to form nitroaldols by reacting with nitromethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 3-phénylpropionaldéhyde est utilisé comme agent aromatisant. Il est également utilisé dans la préparation du cinnamaldéhyde, de l’hydrocinnamaldéhyde 2-chloro par chloration alpha et par mélange d’alcools homopropargyles. Il sert de précurseur pour la synthèse du mélange de syn- et d’anti-bêta-hydroxyallylsilanes par hydroboration de l’allénylsilane. Il est également impliqué dans la cyanosilylation asymétrique catalytique pour préparer le composé (2S)-2-hydroxy-4-phénylbutanenitrile. De plus, il subit une réaction de Henry pour former des nitroaldols par réaction avec le nitrométhane.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme, le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle, l’alcool et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-53-0
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.178
Numéro MDL MFCD00007021
Clé InChI YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
CID PubChem 7707
Nom IUPAC 3-phénylpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylpropionaldehyde
Point de fusion -42°C
Densité 1.017
Point d’ébullition 222°C to 223°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Formule linéaire C6H5(CH2)2CHO
Indice de réfraction 1.523
Quantité 1000 g
Beilstein 1071910
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,dichloromethane,ethyl acetate,alcohol and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.